Acerca de este artículo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 5-000-1001-X
Material:
glass
Packaging:
pack of 100 ea
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
glass
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 5-000-1001-X
capacity
1 - 5 μL
volume range
1-5 μL
General description
Calibrated glass microcapillary pipettes with separate stainless steel plunger wires. Not damaged by dry sterilization above 400 °F (205 °C). Pipette 50% glycerol solutions accurately without aerosol formation. Single-use disposable pipette and plunger to avoid cross-contamination.
Application
Designed specifically for use in PCR work
Packaging
Package contains 100 pipettes, 100 plunger wires, and one reusable ring-style handle.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcapillary pipettes, positive displacement
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?