Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C18H35(OCH2CH2)nOH, n~10
Número CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarledescription
non-ionic
Quality Segment
mol wt
709.00 g/mol
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12.4
SMILES string
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
InChI key
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
Application
Brij O10 has been used in a study to assess the aqueous surfactant two-phase systems for the continuous countercurrent cloud point extraction.
Legal Information
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
>464.0 °F - Equilibrium method
flash_point_c
> 240 °C - Equilibrium method
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?