Merck
P5660
3-sn-Phosphatidyl-L-serine sodium salt from bovine brain
≥95% (TLC), Procoagulant and Hemostatic regulator, powder
Sinónimos:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine, L-α-Phosphatidyl-L-serine sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
3-sn-Phosphatidyl-L-serine sodium salt from bovine brain, ≥95% (TLC)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OC[C@H](N)C([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H82NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h38-39H,3-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/t38-,39+;/m1./s1
InChI key
SJRBMGBLPUBGJL-MBAWARMDSA-M
General description
Phosphatidylserine is an anionic phospholipid, which is found on the plasma membrane. Exposure of phosphatidylserine on the surface of plasma membrane stimulates the removal of apoptotic and red blood cells. It regulates the production of thrombin and maintains hemostasis.
Application
3-sn-Phosphatidyl-L-serine sodium salt from bovine brain has been used as a glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchor control.
Biochem/physiol Actions
A slowly metabolized structural phospholipid found mainly in gray matter.
Preparation Note
Washed with EDTA and converted to a sodium salt.
Disclaimer
Solutions exposed to room temperature will decompose about 0.5% per day.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)