Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
72.06
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
200-340-1
MDL number:
Assay:
≥90%
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarletype
Grade II
assay
≥90%
refractive index
n
bp
162 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CCO1
InChI
1S/C3H4O2/c4-3-1-2-5-3/h1-2H2
InChI key
VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
General description
β-Propiolactone is an alkylating agent which is mainly used in veterinary vaccines. It will not interfere with the antigenicity of vaccine.
Application
β-Propiolactone has been used for Influenza virus deactivation.
Disclaimer
Insoluble polymers may form during storage.
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Punto de inflamación (°F)
165.2 °F
Punto de inflamación (°C)
74 °C
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?