Merck
P4651
Promethazine hydrochloride
histamine receptor antagonist, powder
Sinónimos:
10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H20N2S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
320.88
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-375-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4166397
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Promethazine hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
originator
Wyeth
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
InChI key
XXPDBLUZJRXNNZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Biochem/physiol Actions
H1 histamine receptor antagonist; CNS depressant; anticholinergic.
Features and Benefits
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Physical form
Appearance: White or faint yellow, odorless, Crystalline powder, slowly oxidizes and acquires a blue color, on prolonged exposure to air.
Other Notes
Solubility: Freely soluble in water, in hot dehydrated alcohol and in Chloroform. Practically insoluble in ether, in acetone and in ethyl acetate.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Promethazine hydrochloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)