Merck
P4538
Poly-L-ornithine hydrobromide
Mol wt 5,000-15,000
Sinónimos:
L-Ornithine homopolymer hydrobromide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Poly-L-ornithine hydrobromide, mol wt 5,000-15,000
form
powder
Quality Segment
mol wt
5,000-15,000
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].NC(CCCN)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C5H12N2O2.BrH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
InChI key
GWRQMKDBBHFVIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Thermodynamic Characterization of Polypeptide Complex Coacervation.: The research investigates the thermodynamic properties of polypeptide complex coacervation, including the role of Poly-L-ornithine hydrobromide in these interactions. This study provides insights into the self-assembly processes of polypeptides, which are crucial for designing new biomaterials (Priftis et al., 2012).
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-ornithine hydrobromide
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)