Merck
P4532
(−)-N6-(2-Phenylisopropyl)adenosine
solid
Sinónimos:
(R)-N6-(1-Methyl-2-phenylethyl)adenosine, N6-(L-2-Phenylisopropyl)adenosine, R-(−)-PIA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H23N5O4
Número CAS:
Peso molecular:
385.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
254-028-5
MDL number:
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
Quality Segment
potency
1.17 nM Ki for A1 receptors (using [3H]CHA in rat forebrain preparations)
color
white
solubility
H2O: slightly soluble 0.3 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4°C.), 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.6 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4°C.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](Cc1ccccc1)Nc2ncnc3n(cnc23)[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C19H23N5O4/c1-11(7-12-5-3-2-4-6-12)23-17-14-18(21-9-20-17)24(10-22-14)19-16(27)15(26)13(8-25)28-19/h2-6,9-11,13,15-16,19,25-27H,7-8H2,1H3,(H,20,21,23)/t11-,13-,15-,16-,19-/m1/s1
InChI key
RIRGCFBBHQEQQH-SSFGXONLSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134)
Biochem/physiol Actions
A1 adenosine receptor agonist. Affinity for adenosine receptor is approx. 100× that of the (+)-isomer.
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)