Merck
P4169
Pipette workstation
acrylic, with upper and lower rack
Sinónimos:
189610060, F18961-0060, pipette holder, pipette organiser, pipette rack, pipette stand
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18961-0060
Material:
acrylic
Packaging:
pack of 1 ea
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
acrylic
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18961-0060
General description
Acrylic rack holds pipettes of a wide variety of sizes on either the upper rack (25 mm wide slots) or the lower rack (20 mm wide slots).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette workstation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)