Merck
P4158
Poly-DL-lysine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt >40,000
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Poly-DL-lysine hydrobromide, mol wt >40,000
form
powder
Quality Segment
mol wt
>40,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity. Also assayed by MALLS.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-DL-lysine hydrobromide
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)