Merck
P3543
Poly-L-lysine–FITC Labeled
mol wt 15,000-30,000
Sinónimos:
Fluorescein Labeled Poly-L-Lysine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
mol wt
precursor poly-L-lysine • HBr 15,000-30,000, 15,000-30,000
extent of labeling
0.003-0.01 mol FITC per mol lysine monomer
color
yellow to orange
storage temp.
−20°C
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-lysine–FITC Labeled
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)