Merck
P3190
TWEEN® 65
Sinónimos:
Polyoxyethylenesorbitan Tristearate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
non-ionic
Quality Segment
form
solid
composition
Stearic acid, ≥40% (balance primarily palmitic acid)
concentration
≥35% (palmitic acid, GC)
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, protein purification: suitable
General description
TWEEN 65 is a fatty acid polyoxyethylene ester of sorbitan.
Application
TWEEN 65 has been used in a study as a carbon source for the reductive dechlorination of hexachlorobenzene in a mixed, methanogenic culture. It has also been used in a study to investigate its ability to stimulate growth of the hypocotyl of Amaranthus caudatus L.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
149.00 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)