Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H31N5O6
Número CAS:
Peso molecular:
509.55
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
pGlu-Phe-Leu p-nitroanilide, protease substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C2CCC(=O)N2)C(=O)Nc3ccc(cc3)N(=O)=O
InChI
1S/C26H31N5O6/c1-16(2)14-21(25(34)27-18-8-10-19(11-9-18)31(36)37)29-26(35)22(15-17-6-4-3-5-7-17)30-24(33)20-12-13-23(32)28-20/h3-11,16,20-22H,12-15H2,1-2H3,(H,27,34)(H,28,32)(H,29,35)(H,30,33)
InChI key
NLVMZXVGZDVXDA-UHFFFAOYSA-N
General description
Chromogenic substrate for thiol proteases such as papain, ficin and bromelain.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?