Merck
P2663
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥99%
Sinónimos:
1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, 1,2-dimyristoyl, L-β,γ-Dimyristoyl-α-lecithin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H72NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
677.93
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-085-9
Beilstein/REAXYS Number:
3921768
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m1/s1
InChI key
CITHEXJVPOWHKC-UUWRZZSWSA-N
Application
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine has been used as a standard for phospholipid analysis by LC-ESI-MS.
Biochem/physiol Actions
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) has the ability to enhance the constancy and in vitro antiproliferative effect of carmofur.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)