Saltar al contenido
P2533
Poly-L-ornithine hydrochloride
suitable for ligand binding assays, Mol wt 15,000-30,000
Sinónimos:
L-Ornithine homopolymer hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Poly-L-ornithine hydrochloride, mol wt 15,000-30,000
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
15,000-30,000
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCC(N)C(O)=O
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly-L-ornithine hydrochloride has been used as a substrate analog of acetyl-poly-L-lysine to study substrate binding and catalysis of the NAD-dependent protein deacetylase Hst2. It has been used to bind alginate-polycation-alginate (APA) microcapsules.
Biochem/physiol Actions
Poly-L-ornithine is a polycationic synthetic amino acid polymer. It boosts nasal absorption of hydrophilic macromolecular drugs. Poly-L-ornithine is a specialized coating that acts as a charge modifier.
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)