Merck
P1918
Pancuronium bromide
mAChR blocker, powder
Sinónimos:
1,1′-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-bis(Acetyloxy)androstane-2,16-diyl]bis(1-methylpiperidinium) dibromide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H60Br2N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
732.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
239-532-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4226892
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Pancuronium bromide,
form
powder
Quality Segment
originator
Organon
SMILES string
[Br-].[Br-].[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](C[C@@]34[H])[N+]5(C)CCCCC5)[C@@]1(C)C[C@@H]([C@H](C2)OC(C)=O)[N+]6(C)CCCCC6
InChI
1S/C35H60N2O4.2BrH/c1-24(38)40-32-21-26-13-14-27-28(35(26,4)23-31(32)37(6)19-11-8-12-20-37)15-16-34(3)29(27)22-30(33(34)41-25(2)39)36(5)17-9-7-10-18-36;;/h26-33H,7-23H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2/t26-,27+,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-;;/m0../s1
InChI key
NPIJXCQZLFKBMV-YTGGZNJNSA-L
General description
Pancuronium bromide is a biquarternary amino steroid. It blocks muscarinic acetylcholine receptors (M2) in the heart. Pancuronium has vagolytic and sympathomimetic properties. It is associated with tachycardia and hypertension.
Application
Pancuronium Bromide has been used as an analgesic in various experiments.
Biochem/physiol Actions
Aminosteroidal neuromuscular blocking agent; skeletal muscle relaxant
Features and Benefits
This compound was developed by Organon. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pancuronium bromide
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Indicaciones de precaución
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)