Permítanos ayudarlebiological source
semisynthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Other Notes
This is the stereoisomer of phosphatidylcholine which is inactive as a substrate for snake venom phospholipase A2.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?