Merck
P1504
TWEEN® 40
viscous liquid
Sinónimos:
Polyoxyethylenesorbitan monopalmitate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
non-ionic
Quality Segment
assay
~90.0% (GC)
form
viscous liquid
mol wt
estimated mol wt 1277
composition
Palmitic acid, ~90% (balance primarily stearic acid)
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, protein purification: suitable
CMC
0.027 (20-25°C)
HLB
15.6
SMILES string
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Polyoxyethylenesorbitan monopalmitate, or TWEEN 40, is a non-ionic detergent.
Application
Non-ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolation and cell fractionation.
Polyoxyethylenesorbitan monopalmitate, or TWEEN 40, has been used in a study to assess the determination of iodide in urine based on a chemiluminescence system. It has also been used in a study to investigate the delivery of astaxanthin and canthaxanthin to HepG2 cells.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 40
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)