Acerca de este artículo
Specific activity:
≥0.8 U/g
Biological source:
Bacillus sp. (Bacillus amyloliquefaciens)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
Bacillus sp. (Bacillus amyloliquefaciens)
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥0.8 U/g
storage temp.
2-8°C
General description
Bacterial protease produced by submerged fermentation of a selected strain of Bacillus amyloliquefaciens
Application
Biochem/physiol Actions
Secretion of protease by Bacillus amyloliquefaciens can be inhibited by treatment with the fatty acid synthetase inhibitor cerulenin.
Legal Information
A product of Novozyme Corp.
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?