Merck
P0501
Phenolphthalein β-D-glucuronide
β-glucuronidase substrate
Sinónimos:
Phenolphthalein β-D-glucosiduronic acid, Phenolphthalein glucuronic acid, Phenolphthalein mono-β-D-glucosiduronic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H22O10
Número CAS:
Peso molecular:
494.45
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
68526
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccc(cc2)C3(OC(=O)c4ccccc34)c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C26H22O10/c27-15-9-5-13(6-10-15)26(18-4-2-1-3-17(18)24(33)36-26)14-7-11-16(12-8-14)34-25-21(30)19(28)20(29)22(35-25)23(31)32/h1-12,19-22,25,27-30H,(H,31,32)/t19-,20-,21+,22-,25+,26?/m0/s1
InChI key
FXJYOZKDDSONLX-XADSOVDISA-N
Application
β-glucuronidase activity was determined by the amount of phenolphthalein released from 0.01 M henolphthalein β-D-glucuronide.
Phenolphthalein β-D-glucuronide has been used as a substrate for the detection of β-D-glucuronidase activity in fecal bacteria.
Biochem/physiol Actions
Phenolphthalein β-D-glucuronide is a chromogenic substrate for β-glucuronidase enzyme and the resultant colored product of the reaction is measured at 552 nm.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)