Merck
P0184
Pseudomonas exotoxin A
from Pseudomonas aeruginosa, protein synthesis inhibitor, lyophilized powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Pseudomonas exotoxin A from Pseudomonas aeruginosa, lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Segment
composition
Protein, ~30% E1%/280
storage temp.
2-8°C
General description
Pseudomonas exotoxin A is secreted by Pseudomonas aeruginosa. It is a member of the family mono-ADP-ribosyltransferases.
Biochem/physiol Actions
Pseudomonas exotoxin A functions as an anticancer agent.
It catalyses the transfer of ADP-ribose moiety of NAD+ to the histidine imidazole ring of diphthamide.
Shown to be toxic to animals and to cell lines, and to inhibit protein synthesis via ADP ribosylation of elongation factor 2.
Packaging
Package size based on protein content.
Physical form
Lyophilized powder containing Tris buffer, EDTA, NaCl and lactose
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)