Merck
P0080
Pranlukast hemihydrate
≥98% (HPLC), CysLT1 receptor antagonist, solid
Sinónimos:
8-[4(4-phenylbutoxy)benzoyl]amino-2-(5-tetrazolyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H23N5O4 · 0.5 H2O
Número CAS:
Peso molecular:
490.51
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Pranlukast hemihydrate, ≥98% (HPLC), white, solid
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O=C(Nc1cccc2C(=O)C=C(Oc12)c3nnn[nH]3)c4ccc(OCCCCc5ccccc5)cc4.O=C(Nc6cccc7C(=O)C=C(Oc67)c8nnn[nH]8)c9ccc(OCCCCc%10ccccc%10)cc9
InChI
1S/2C27H23N5O4.H2O/c2*33-23-17-24(26-29-31-32-30-26)36-25-21(23)10-6-11-22(25)28-27(34)19-12-14-20(15-13-19)35-16-5-4-9-18-7-2-1-3-8-18;/h2*1-3,6-8,10-15,17H,4-5,9,16H2,(H,28,34)(H,29,30,31,32);1H2
InChI key
MSXTUBJFNBZPGC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pranlukast is a subtype specific CysLT1 receptor antagonist.
Pranlukast is a subtype specific CysLT1 receptor antagonist. Leukotrienes are involved in the inflammation response and are divided into two main classes; leukotriene B4 and cysteinyl-substituted leukotrienes.
Features and Benefits
This compound is featured on the Leukotriene Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)