Merck
O8010
Okadaic acid ammonium salt
From plant (Prorocentrum concavum), ≥90% (HPLC), type 1 and type 2A protein phosphatases inhibitor, solid
Sinónimos:
OA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H68O13 · NH3
Número CAS:
Peso molecular:
822.03
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Okadaic acid ammonium salt from Prorocentrum concavum, ≥90% (HPLC), solid
biological source
plant (Prorocentrum concavum)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: 0.1 mg/mL, DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][N+]([H])([H])[H].[H][C@]1(CC[C@@H](O)[C@@]2(O[C@@H](CC(C)=C2)C(C)\C=C\[C@@]3([H])CC[C@@]4(CCC5O[C@H]([C@@H](O)C[C@H](C)C6O[C@@]7(CCCCO7)CC[C@H]6C)C(=C)[C@@H](O)[C@]5([H])O4)O3)O1)C[C@@](C)(O)C([O-])=O
InChI
1S/C44H68O13.H3N/c1-25-21-34(55-44(23-25)35(46)12-11-31(54-44)24-41(6,50)40(48)49)26(2)9-10-30-14-18-43(53-30)19-15-33-39(57-43)36(47)29(5)38(52-33)32(45)22-28(4)37-27(3)13-17-42(56-37)16-7-8-20-51-42;/h9-10,23,26-28,30-39,45-47,50H,5,7-8,11-22,24H2,1-4,6H3,(H,48,49);1H3/b10-9+;/t26-,27-,28+,30+,31+,32+,33?,34+,35-,36-,37?,38+,39-,41-,42+,43-,44-;/m1./s1
InChI key
ZBOMSHVRJSJGNR-JBNKPAQWSA-N
Biochem/physiol Actions
Dinoflagellate toxin and an ionophore-like polyether derivative of a 38 carbon, fatty acid. Readily enters cells. Inhibitor of type 1 and type 2A protein phosphatases. Does not inhibit tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases or acid phosphatase. Known tumor promotor. Used to study various cellular processes including cell cycle, apoptosis, nitric oxide metabolism and calcium signaling.
Okadaic acid is a dinoflagellate toxin and an ionophore-like polyether derivative of a 38 carbon, fatty acid.
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)