Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12N4O4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
336.73
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
242-831-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8024554
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
4-Nitrophenyl 4-guanidinobenzoate hydrochloride, protease inhibitor and substrate
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder
solubility
formic acid: soluble 49.00-51.00 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H12N4O4.ClH/c15-14(16)17-10-3-1-9(2-4-10)13(19)22-12-7-5-11(6-8-12)18(20)21;/h1-8H,(H4,15,16,17);1H
InChI key
PKSBDZOBYIKNGY-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Nitrophenyl 4-guanidinobenzoate hydrochloride (pNPGB) is a trypsin substrate. It is more water-soluble than 4-methylumbelliferyl 4-guanidinobenzoate and is preferred in spectrophotometric assay.
Application
4-Nitrophenyl 4-guanidinobenzoate hydrochloride has been used:
- as a substrate for trypsin for active site titration experiments
- for pre-treating of mosquito eggs in the interplasmid transposition assay
- as a component of isotonic buffer to moisten filter paper for mosquito embryo collection
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl 4-guanidinobenzoate hydrochloride (pNPGB) inhibits phenoloxidase enzyme and delays embryo chorionic membrane hardening.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?