Merck
N7382
Nitrosomorpholine
Sinónimos:
NMOR
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
116.12
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
Quality Segment
SMILES string
O=NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
InChI key
ZKXDGKXYMTYWTB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tumor initiator in rodent liver, trachea, nasal cavity, esophagus, kidney, lung, and thyroid.
Packaging
Bulk package
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - STOT RE 1
target_organs
Liver
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)