Merck
N7271
α(2→3) Neuraminidase from Streptococcus pneumoniae
buffered aqueous solution
Sinónimos:
Acyl-neuraminyl Hydrolase, Acylneuraminyl hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Número CE:
MDL number:
Biological source:
Streptococcus pneumoniae
Concentration:
≥5 units/mL
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Streptococcus pneumoniae
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
concentration
≥5 units/mL
foreign activity
β-Galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, α-fucosidase, and proteases, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Streptococcus pneumoniae R6 ... nanB(933504)
Biochem/physiol Actions
Releases α(2→3)-linked N-acetylneuraminic acid from complex oligosaccharides.
Packaging
Provided with 5× reaction buffer (250 mM sodium phosphate, pH 6.0).
Physical form
Solution in 50 mM sodium phosphate, pH 7.5
Preparation Note
Expressed in glycosidase-free hosts.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1μmole of 4-methylumbelliferyl α-D-N-acetylneuraminide per min at pH 5.0 at 37 °C.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)