Merck
N7000
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
≥98% (titration), phosphatase inhibitor, powder
Sinónimos:
α-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, Sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H7OP(O)(OH)(ONa) · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
264.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1877764
Assay:
≥98% (titration)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, ≥98% (titration), powder
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OP([O-])(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9O4P.Na.H2O/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;/h1-7H,(H2,11,12,13);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
NSWUDGODQXQNON-UHFFFAOYSA-M
Application
Preferred substrate for bioanalytical determinations of acid phosphatases, such as prostatic acid phosphatase.
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate has been used as a non-specific phosphatase inhibitor in the splice correction assay in HeLa pLuc 705 cells.
Biochem/physiol Actions
Non-specific phosphatase inhibitor. Inhibits acid, alkaline and protein phosphatases.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)