Merck
N5879
O-(4-Nitrophenylphosphoryl)choline
chromogenic PLC substrate, powder
Sinónimos:
p-Nitrophenylphosphorylcholine, NPPC, Phosphocholine 4-nitrophenyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17N2O6P
Número CAS:
Peso molecular:
304.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1895422
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
O-(4-Nitrophenylphosphoryl)choline,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H17N2O6P/c1-13(2,3)8-9-18-20(16,17)19-11-6-4-10(5-7-11)12(14)15/h4-7H,8-9H2,1-3H3
InChI key
NAIXASFEPQPICN-UHFFFAOYSA-N
Application
Reported to be useful in assay of Phospholipase C.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)