Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)17COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
312.53
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-056-9
Beilstein/REAXYS Number:
1788184
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
mp
37-40 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-2/h3-19H2,1-2H3
InChI key
BDXAHSJUDUZLDU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metil nonadecanoato
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?