Merck
N2881
4-Nitrophenyl phenylphosphonate
adenosine receptor agonist, 5′-Nucleotide Phosphodiesterase substrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10NO5P
Número CAS:
Peso molecular:
279.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(=O)(Oc1ccc(cc1)N(=O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10NO5P/c14-13(15)10-6-8-11(9-7-10)18-19(16,17)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,(H,16,17)
InChI key
NRGZTHQFAQCJCQ-UHFFFAOYSA-N
General description
5′-Nucleotide Phosphodiesterase substrate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)