Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13NO9
Número CAS:
Peso molecular:
315.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-753-0
Beilstein/REAXYS Number:
1438576
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
InChI key
QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-N
General description
Chromogenic substrate for β-glucuronidase (GUS) gene detection.
Application
4-Nitrophenyl β-D-glucuronide has been used as substrate in acetate buffer to measure β-glucuronidase.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrophenyl β-D-glucuronide
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?