Merck
N0756
N-Nitrosodiethylamine
liquid, nitrosamine
Sinónimos:
Diethylnitrosamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(C2H5)2NNO
Número CAS:
Peso molecular:
102.14
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-226-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1744991
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
N-Nitrosodiethylamine, liquid
form
liquid
Quality Segment
color
yellow
bp
177 °C (lit.)
density
0.95 g/mL (lit.)
SMILES string
CCN(CC)N=O
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
InChI key
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Nitrosodiethylamine belongs to the nitrosamines category of nitrogenous disinfection byproduct. It is also generated in chlorine based water treatment plants.
Application
N-Nitrosodiethylamine has been used to induce hepatocarcinogenesis in rat and mice.
Biochem/physiol Actions
N-Nitrosodiethylamine (NDMA) is carcinogenic in all animal species tested. The main target organs are the nasal cavity, trachea, lung, esophagus and liver. NDMA is acted upon by the cytochrome P450 system resulting in the formation of carcinogenic methyldiazonium ion. However microbes like Pseudomonas metabolize NDMA into N-nitromethylamine (NTMA) and formaldehyde.
Packaging
Bulk Package
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Nitrosodiethylamine
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Punto de inflamación (°F)
No data available
Punto de inflamación (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)