Merck
N0186
Nourseothricin sulfate
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Sinónimos:
ClonNAT, NTC
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.76
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Nourseothricin sulfate, suitable for cell culture
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
form
powder
storage temp.
2-8°C
General description
Chemical structure: peptidyl nucleoside, aminoglycoside antibiotic. Nourseothricin (NTC) is a mixture of the related compounds streptothricin C, D, E, and F.
Application
Nourseothricin is used as a dominant selection antibiotic for genetically modified bacteria, yeasts, fungi, protozoa and plants.
Biochem/physiol Actions
Nourseothricin inhibits biosynthesis and induces miscoding. Resistance to nourseothricin is mediated by the sat1 encoded N-acetyltransferase. Nourseothricin is inactivated by acetylation of the β-amino group of the β-lysin.
Antifungal effective against Candida albicans. Candida species transformed with the gene encoding nourseothricin acetyltransferase (CaNAT1) were resistant to nourseothricin.
Packaging
10mg, 50mg
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)