Saltar a
M9943
10X MTP Taq Buffer
10X buffer, free of DNA contaminants; use with MTP Taq DNA Polymerase
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1.5 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$56.700
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106306
$56.700
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
DNA contaminants can be introduced into PCR through a number of reagents. To minimize the risk of contaminant DNA during PCR, we offer 10x MTP Taq buffer to be used with MTP Taq DNA Polymerase (Product No. D7442). Each lot of MTP Taq buffer undergoes strict quality control testing to ensure the absence of contaminating DNA. To prevent false positive PCR results, only DNA-free reagents should be used in PCR reactions with MTP Taq DNA polymerase.
Application
10X MTPTaq Buffer has been used:
  • for the amplification of bacterial 16s rRNA genes from purified DNA [1]
  • to amplify archaeal 16s rRNA [2]
  • along with MTP Taq DNA polymerase (D7442) to amplify specific bacterial 16s rRNA genes from purified DNA [3]
Legal Information
MTP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)