Merck
M7935
Greiner 96 well plates, polypropylene
392 μL/well, round bottom black wells, non-sterile
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 650209
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
black polypropylene , round bottom black wells
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Feature:
lid: no
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
black polypropylene , round bottom black wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 650209
maximum volume
355 μL
size
96 wells
working volume
300 μL
General description
96W Microplate, well working volume 50-300 μL; maximum volume 355 μL.
Multiwell plates from Greiner. Standard microplate footprint. DNAse/RNAse free. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL. Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.
Application
Black plates minimize background fluorescence. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well microplate, without lid, solid round (U) bottom well design, chimney style, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 200 μm.
Legal Information
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)