Saltar al contenido
M7383
Malic Dehydrogenase from porcine heart
≥400 units/mg protein (biuret), ammonium sulfate suspension
Sinónimos:
L-Malate: NAD+ oxidoreductase, MDH, Malate Dehydrogenase
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-622-5
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
≥400 units/mg protein (biuret)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥400 units/mg protein (biuret)
foreign activity
Glutamic-Oxalacetic Transaminase ≤0.01%, Glutamic-Pyruvic Transaminase ≤0.01%
storage temp.
2-8°C
General description
Cytoplasmic Isozyme
Application
Malic dehydrogenase has been used in a study to assess the use of a long-wavelength homogeneous enzyme immunoassay for the determination of amikacin in water samples. It has also been used in a study to investigate the lipid metabolism in a liver exposed to cadmium.
Biochem/physiol Actions
The surfactant cetyl (hexadecyl) trimethylammonium bromide inhibits the cytoplasmic isoform of porcine heart malate dehydrogenase but has no effect on the mitochondrial form. SDS however; inhibits both isoforms.
Physical form
Suspension in 3.2 M (NH4)2SO4, 0.1 M KH2PO4, pH 7.0
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of oxalacetate and β-NADH to L-malate and β-NAD per min at pH 7.5 at 25 °C.
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)