Merck
M6768
Methoxypolyethylene glycol 350
average mol wt 350
Sinónimos:
Polyethylene glycol, Methoxypolyethylene glycol, Poly(ethylene glycol) methyl ether, mono-Methyl polyethylene glycol 350
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3O(CH2CH2O)nH
Número CAS:
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
non-ionic
Quality Segment
mol wt
average mol wt 350
application(s)
microbiology
SMILES string
O(CCO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
General description
Methoxypolyethylene glycol 350 is a polymer similar in structure and nomenclature to polyethylene glycols.
Application
Methoxypolyethylene glycol 350 has been used in a study to assess the synthesis of a new class of thermosensitive micellar cyclotriphosphazenes. It has also been used in a study to investigate synthesis of a new amphiphilic poly(organophosphazene) by stepwise nucleophilic substitution.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
359.6 °F - closed cup
flash_point_c
182 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)