Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7N3O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
161.59
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
261-223-9
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
crystalline powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
5-Methylcytosine hydrochloride, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
crystalline powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES string
O=C1NC(N)=C(C)C=N1.[H]Cl
InChI
1S/C5H7N3O.ClH/c1-3-2-7-5(9)8-4(3)6;/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9);1H
InChI key
ANWMULVRPAUPJT-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Methylcytosine is used in studies of DNA methylation processes (epigenetics).
5-Methylcytosine hydrochloride has been used as standard in high performance liquid chromatography (HPLC) for the estimation of global methylation rates. It has also been used in high-resolution mass spectroscopic analysis.
Biochem/physiol Actions
5-Methylcytosine mediates gene expression, genomic imprinting and inhibition of transposable elements. It is closely associated with translational fidelity and tRNA recognition.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?