Merck
M6682
Methoprene acid
≥98% (TLC)
Sinónimos:
11-Methoxy-3,7,11-trimethyl-2E,4E-dodecadienoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H28O3
Número CAS:
Peso molecular:
268.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(C)(C)CCCC(C)C\C=C\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C16H28O3/c1-13(10-7-11-16(3,4)19-5)8-6-9-14(2)12-15(17)18/h6,9,12-13H,7-8,10-11H2,1-5H3,(H,17,18)/b9-6+,14-12+
InChI key
MNYBEULOKRVZKY-TZOAMJEDSA-N
General description
Retinoic acid receptor (RXR) agonist used in gene regulation research. Analog of juvenile hormone, an insect growth hormone.
Biochem/physiol Actions
Demethylation, oxidative cleavage, hydrolysis, photodegradation and degradation of methoprene by microorganism results in methoprene acid and other metabolites. Methoprene acid is an insect growth regulator, and is known to control ecdysteroid signaling during development and metamorphism. It is thus used to control larval growth in insects such as mosquitoes, cigarette beetles, fleas and fire ants.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)