Saltar a
M6545
Mitoxantrone dihydrochloride
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
1,4-Dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-9,10-anthracenedione dihydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$72.300
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$250.000
$187.500
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H28N4O6 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
517.40
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
274-619-1
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
$72.300
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].OCCNCCNc1ccc(NCCNCCO)c2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C22H28N4O6.2ClH/c27-11-9-23-5-7-25-13-1-2-14(26-8-6-24-10-12-28)18-17(13)21(31)19-15(29)3-4-16(30)20(19)22(18)32;;/h1-4,23-30H,5-12H2;2*1H
InChI key
ZAHQPTJLOCWVPG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TOP2A(7153)
Application
Mitoxantrone dihydrochloride has been used:
  • to induce calreticulin surface expression in cells
  • as a genotoxin agent
  • as a topoisomerase inhibitor
Biochem/physiol Actions
Mitoxantrone is a cytostatic anthracenedione that intercalates in DNA and increases the incidence of double-strand breaks by stabilizing the cleavable complex of topoisomerase II and DNA. Mitoxantrone also displays broad immunosuppressive activity inhibiting proliferation of all classes of lymphocytes and inducing apoptosis of antigen-presenting T cells. It used clinically as a chemotherapeutic agent against leukemias and solid tumors and as an immune system modulator in multiple sclerosis.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M23050001445200226521
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
Gene Information
human ... TOP2A(7153)
Gene Information
human ... TOP2A(7153)
Gene Information
human ... TOP2A(7153)
Gene Information
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)