Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H30ClN5O4
Número CAS:
Peso molecular:
439.94
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
MRS 2395, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CNc1nc(Cl)nc2n(CC(COC(=O)C(C)(C)C)COC(=O)C(C)(C)C)cnc12
InChI
1S/C20H30ClN5O4/c1-19(2,3)16(27)29-9-12(10-30-17(28)20(4,5)6)8-26-11-23-13-14(22-7)24-18(21)25-15(13)26/h11-12H,8-10H2,1-7H3,(H,22,24,25)
InChI key
NASABYJQIYJDID-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antagonist for P2Y12 purinoceptor; inhibits ADP-induced aggregation in rat platelets and antagonizes ADP-induced inhibition of cAMP in rat and human platelets in the presence of PGE1 without affecting P2Y1 receptor-induced PLC activity in transfected astrocytoma cells.
P2Y12 purinoceptor antagonist.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?