Acerca de este artículo
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
F12B, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 34 kDa
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1-2 μg/mL using rhabdomyosarcoma tissue sections, immunoprecipitation (IP): 2 μg using 1 mg protein lysate, indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: suitable, western blot: 1 μg/mL
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYOG(4656)
mouse ... Myog(17928)
rat ... Myog(29148)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
nwg
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?