Merck
M4949
2′-C-Methylcytidine
≥95% (HPLC), powder
Sinónimos:
2′-C-Methyl Cytidine, NM107
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
257.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@]1(O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=CC(N)=NC2=O
InChI
1S/C10H15N3O5/c1-10(17)7(15)5(4-14)18-8(10)13-3-2-6(11)12-9(13)16/h2-3,5,7-8,14-15,17H,4H2,1H3,(H2,11,12,16)/t5-,7-,8-,10-/m1/s1
InChI key
PPUDLEUZKVJXSZ-VPCXQMTMSA-N
Biochem/physiol Actions
2′-C-Methylcytidine is a potent inhibitor of the HCV NS5B RNA polymerase. 2′-C-Methylcytidine was the first nucleoside NS5B inhibitor that showed clinical efficacy. 2′-C-Methylcytidine was found to be effective against the 17D vaccine strain of yellow fever virus YFV in cell culture.
2′-C-Methylcytidine is a potent inhibitor of the HCV NS5B RNA polymerase.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)