Merck
M4780
Medio esencial mínimo Eagle
With Hanks′ salts, ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
MEM
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Medio esencial mínimo Eagle, With Hanks′ salts, L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
Earle’s salts (5% CO2): no
stable glutamine: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
glucose: yes
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Modification of the original MEM formulation. Earle′s salts have been replaced with Hanks′ salts. Since the bicarbonate concentration is substantially lower, this medium has a substantially reduced buffering capacity.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medio esencial mínimo Eagle
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)