Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11N5O · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
254.12
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5648114
Assay:
~95% (TLC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
~95% (TLC)
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.CC1CNc2nc(N)nc(O)c2N1
InChI
1S/C7H11N5O.2ClH/c1-3-2-9-5-4(10-3)6(13)12-7(8)11-5;;/h3,10H,2H2,1H3,(H4,8,9,11,12,13);2*1H
InChI key
MKQLORLCFAZASZ-UHFFFAOYSA-N
Application
6-MPH4 is used to study mechanisms of nitric oxide (NO) synthase and free radical induced L-DOPA release from striatal tissue.
Biochem/physiol Actions
Synthetic cofactor for tyrosine hydrolase; also cofactor for phenylalanine and tryptophan hydroxylases; less activity than the natural cofactor, BH4
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?