Saltar al contenido
M4255
3-Methoxy-L-tyrosine monohydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-Hydroxy-3-methoxy-L-phenylalanine, L-3-O-Methyl-DOPA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13NO4 H2O
Número CAS:
Peso molecular:
229.23
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
3-Methoxy-L-tyrosine monohydrate, powder
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
application(s)
detection
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(C[C@H](N)C(O)=O)ccc1O
InChI
1S/C10H13NO4/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14)/t7-/m0/s1
InChI key
PFDUUKDQEHURQC-ZETCQYMHSA-N
Biochem/physiol Actions
3-Methoxy-L-tyrosine is a metabolite of L-Dopa.
The major metabolite of L-DOPA via catechol O-methyltransferase (COMT). 3-methoxy-L-tyrosine is neither a substrate for nor an inhibitor of L-amino acid decarboxylase activity. Inhibition of COMT enhances the anti-Parkinson activity of L-DOPA.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)