Merck
M3633
4-Methylumbelliferyl β-D-glucopyranoside
β-glucosidase substrate, fluorogenic, ≥99% (HPLC), powder
Sinónimos:
MUD
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18O8
Número CAS:
Peso molecular:
338.31
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
242-736-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
94672
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
4-Methylumbelliferyl β-D-glucopyranoside, β-glucosidase substrate
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 316 nm; λem 372 nm (pH 9.1), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
InChI key
YUDPTGPSBJVHCN-YMILTQATSA-N
Application
4-Methylumbelliferyl β-D-glucopyranoside has been used as substrate:
  • in glucosylceramidase β enzyme activity assay in lysosome-enriched fractions from primary hippocampal neurons
  • in β-glucosidase assay during yeast fermentation
  • to assay glucocerebrosidase 1 (GBA1)-related glucosidase activity in macrophage cell line (RAW)
Biochem/physiol Actions
4-Methylumbelliferyl β-D-glucopyranoside is a synthetic enzymatic substrate for glycosidase. It has been used as substrate for the β- glucosidase from enterococci.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)