Saltar al contenido
M3184
MG 624
≥98%
Sinónimos:
N,N,N-Triethyl-2-(4-trans-stilbenoxy)ethylammonium iodide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H30INO
Número CAS:
Peso molecular:
451.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98%
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98%
solubility
DMSO: ≤22 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].CC[N+](CC)(CC)CCOc1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C22H30NO.HI/c1-4-23(5-2,6-3)18-19-24-22-16-14-21(15-17-22)13-12-20-10-8-7-9-11-20;/h7-17H,4-6,18-19H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/b13-12+;
InChI key
RDTKUZXIHMTSJO-UEIGIMKUSA-M
Gene Information
human ... CHRNA7(1139)
Biochem/physiol Actions
Nicotinic acetylcholine receptor antagonist; selectively inhibits neuronal nicotinic α-bungarotoxin sensitive receptors that contain the α7 subunit.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)