Merck
M2910
[D-Trp7, Ala8, D-Phe10]-α-Melanocyte Stimulating Hormone Amide Fragment 6-11
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
GHRP-6
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C46H56N12O6
Número CAS:
Peso molecular:
873.01
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@@H](N)Cc3cnc[nH]3)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@H](Cc6ccccc6)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(N)=O
InChI
1S/C46H56N12O6/c1-27(54-44(62)39(20-29-23-51-35-15-7-5-13-32(29)35)57-43(61)34(48)22-31-25-50-26-53-31)42(60)56-40(21-30-24-52-36-16-8-6-14-33(30)36)46(64)58-38(19-28-11-3-2-4-12-28)45(63)55-37(41(49)59)17-9-10-18-47/h2-8,11-16,23-27,34,37-40,51-52H,9-10,17-22,47-48H2,1H3,(H2,49,59)(H,50,53)(H,54,62)(H,55,63)(H,56,60)(H,57,61)(H,58,64)/t27-,34-,37-,38+,39+,40-/m0/s1
InChI key
WZHKXNSOCOQYQX-FUAFALNISA-N
Gene Information
human ... POMC(5443)
rat ... Ghsr(84022)
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of α-MSH activity in frog skin bioassay; identical to (His1,Lys8)-GH which selectively releases growth hormone in vitro and in vivo; somatostatin antagonist.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)