Merck
M2699
Marimastat
≥98% (HPLC), solid, MMP inhibitor
Sinónimos:
BB2516, (2S,3R)-N4-[(1S)-2,2-Dimethyl-1-[(methylamino)carbonyl] propyl]-N1,2-dihydroxy-3-(2-methylpropyl)butanediamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H29N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
331.41
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Marimastat, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)[C@H](O)C(=O)NO)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H29N3O5/c1-8(2)7-9(10(19)13(21)18-23)12(20)17-11(14(22)16-6)15(3,4)5/h8-11,19,23H,7H2,1-6H3,(H,16,22)(H,17,20)(H,18,21)/t9-,10+,11-/m1/s1
InChI key
OCSMOTCMPXTDND-OUAUKWLOSA-N
Gene Information
Application
Marimastat has been used as an inhibitor of:
  • metalloproteinase 2/9 (MMP2/9), to study its effects on exercise-mediated interleukin-6 (IL-6) release in mice
  • metalloproteinase, to determine protease activity in Pseudomonas aeruginosa cultures
  • metalloproteinase 10 (MMP10), to study its effect on monoclonal antibody H3 binding to MMP10
Biochem/physiol Actions
Marimastat is a broad spectrum matrix metalloprotease (MMP) inhibitor
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Marimastat
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)