Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122102
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlesterility
non-sterile
color
none
General description
For use with 96 well multiwell plates
- Dispense or aspirate media, or wash, a full row or column at a time
- Luer fitting
- Stainless steel and PTFE construction for easy cleaning and autoclavability
- Optional repeat kit provides continuous operation capability
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Multiwell plate washer/dispenser manifolds
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?